Få mere at vide
3M™ Standard kemiske sorbenter
Artikelnummer. 10685315
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
8 gal.
12 gal.
14 gal.
17 gal.
Type:
Kemisk sorbentpartikler
Kemisk sorberende minibom
Kemisk sorberende pude
Model-:
P110
P200
P300
P500
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Type Model- Pakningsstørrelse
10685315 17 gal. Kemisk sorberende pude P110 Pakke med 200
12342459 12 gal. Kemisk sorberende minibom P200 Pakke med 12
12332459 8 gal. Kemisk sorberende pude P300 Pakke med 16
12362459 14 gal. Kemisk sorbentpartikler P500 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10685315 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7530.00 DKK
    2187.08 DKK / Pakke med 200
    Spare 5342.92 DKK
    70% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Absorber stort set enhver væske med disse kemiske sorbenter
Smelteblæste polypropylenmikrofibre absorberer væsker såsom flussyre og andre vandbaserede kemikalier og opsuger i gennemsnit 10 gange deres vægt af de fleste EPA-designede farlige væsker.
  • Sorbenter er snavs- og støvfrie; indeholder ingen slibende granulat, der kan beskadige dyrt udstyr
  • Polypropylenbase er kemisk inert og kan forbrændes; tillader adskillelse og genbrug i mange applikationer
  • Gule kartoner, der er nemme at spotte, beskytter sorbenter mod temperatur og fugtighed for sikker, langtidsopbevaring
  • Praktiske dispenserbokse —velegnet til bordplader eller vægmontering —holder puder og puder inden for rækkevidde. Puder eller ruller er ideelle til brug på arbejdsflader og kan trimmes i størrelse
  • Minibomme omgiver og indeholder spild; puder opsuger dem
  • 3M Katalog# P110, P200, P208, P300, P500
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.132
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 17 gal.
Kapacitet (metrisk) 64.3 L
Materiale Polypropylen
Type Kemisk sorberende pude
Til brug med (applikation) Til kontrol af spild af visse farlige væsker
Model- P110
Dimensioner (L x B) 33,02 x 27,94 cm (13 x 11 tommer)
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33.02 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 27.94 cm