Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Luftstrømsjusteringsdæksel til Premium hovedophæng
Artikelnummer. 11745284 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Premium hovedophæng S-950
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11745284 Premium hovedophæng S-950 Hver
1 options
Artikelnummer. 11745284 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 DKK
    81.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.14 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dæksel bruges til at justere placeringen af luftstrømmen i emhætten ved at fastgøre til enden af åndedrætsslangen. Til brug med S-950 Premium Head Suspension.
  • Til brug med S-950 Premium Head Suspension
  • Ringen er fastgjort til enden af åndedrætsslangen og giver brugeren mulighed for at justere placeringen af luftstrømmen i hætten
  • 3M Katalog# S-955
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA
Engangs Genanvendelig
Produkttype Luftstrømsjusteringsdæksel
Til brug med (udstyr) Premium hovedophæng S-950
Model- S-955