Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-300 / Speedglas™ TR-300 SG PAPR tilbehør, luftstrømsindikator
Artikelnummer. 11733916 Shop alle 3M produkter
:
Luftstrømsindikator
Artikelnummer. 11733916
Brand: 3M™ 7000103967
TR-971 luftstrømsindikatoren kan bruges til at bekræfte luftstrømsniveauerne i TR-600-serien PAPR. TR-971 er designet til at muliggøre test ved forskellige højder og temperaturer inden for PAPR-systemets driftsområde.
TR-971 luftstrømsindikatoren kan bruges til at bekræfte luftstrømsniveauerne i TR-600-serien PAPR. TR-971 er designet til at muliggøre test ved forskellige højder og temperaturer inden for PAPR-systemets driftsområde. Se brugervejledningen for detaljer om, hvordan du bruger TR-971.
  • Vortemp Luft-varmeventil
  • ADF medfølger ikke
  • 3M Katalog# TR-970
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Luftstrømsindikator
Til brug med (applikation) Ideel til at bekræfte luftstrømningsniveauer og til at muliggøre test ved forskellige højder og temperaturer inden for driftsområdet for det motordrevne luftrensende åndedrætssystem
Til brug med (udstyr) Versaflo TR-300, Speedglas TR-300 SG PAPR System
Model- TR-970