Få mere at vide
3M™ Sensitivity Solution FT-11, sød
Artikelnummer. 15266693 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15266693 6/Cs. Hver
1 options
Artikelnummer. 15266693 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000029587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    207.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.12 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bruges til at kontrollere forseglingen ansigt til åndedrætsværn på enhver partikelmaske eller gas-/damprespirator med et partikelforfilter.
  • Hurtig og nem metode til at kontrollere maskens tætningspasning.
  • Kan udføres med enhver partikelfiltrerende maske fra FFP2 og halvmasker med partikelfiltre.
  • 55 ml flaske
  • Følsomhed Testopløsning / genopfyldningsflasker på 55 ml (sød).
De 3M™ Sensitivity Test Solution FT11 er en maske og kontroltilbehør fra 3M . Sensitivity Test-opløsningen i refillflasken bruges til 3M™ Fit Test FT10 til kvalitativ pasformstest til partikelfiltrerende halvmasker og halvmasker med partikelfiltre. Indhold: 55 ml.
Ordreinfo
Individuel 1,9 oz. (55 ml) flasker med følsomhedsopløsning eller tilpasningstestopløsning fås også.
Overholdelse
Opfylder ydeevnekriterierne for pasformstestning af åndedrætsværn i henhold til OSHA 29 CFR 1910.134, appendiks A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Refill for følsomhedsløsning
Kapacitet (engelsk) 1,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.134, tillæg A
Til brug med (applikation) Bruges til at teste respiratorbrugerens følsomhed over for en saccharinopløsning
Til brug med (udstyr) Kvalitativ pasformstestsæt
Model- FT-11
Mængde 6/Cs.
Type (løsning) Følsomhedsløsning