Få mere at vide
3M™ Følsomhedsopløsning FT-31, Bitter
Artikelnummer. 17813454 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
6/Cs.
Artikelnummer. Mængde
17813454 6/Cs.
1 options
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død
Artikelnummer. 17813454 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100004635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1270.99 DKK / Pakke med 6
    Spare 239.01 DKK
    15% Slukket
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død
Bitterfølsomhedsopløsning bruges til at kontrollere forseglingen fra ansigt til åndedrætsværn på enhver partikelrespirator eller gas-/damprespirator med et partikelforfilter.
  • Bitter smagsfølsomhedsopløsning til pasformstest
  • Bruges sammen med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat FT-30
  • Kun til erhvervsmæssig brug
  • Bruges til at teste respiratorbrugerens følsomhed over for en bitter opløsning. Den bruges sammen med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat FT 30
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne, og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Følsomhedsløsning
Kapacitet (engelsk) 1,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.134, tillæg A
Til brug med (applikation) Respiratortilpasningstest
Til brug med (udstyr) Bitter Kvalitativ Fit Test Kit
Model- FT-31
Mængde 6/Cs.
Type (løsning) Løsning til følsomhedstest