Få mere at vide
3M™ Tilbehør til kvalitativ Fit-Test Kit
Artikelnummer. 15749767 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Bruges til at tjekke ansigt-til-respirator forsegling på enhver partikelåndedrætsværn eller gas/damp-åndedrætsværn med et partikelfilter
Kvantitativ tilpasningstest
Sikre hættemiljø
Produkttype:
Krave
Monter testadapter
Nebulisator
Respirator-testhætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Produkttype Pakningsstørrelse
15749767 Bruges til at tjekke ansigt-til-respirator forsegling på enhver partikelåndedrætsværn eller gas/damp-åndedrætsværn med et partikelfilter Respirator-testhætte Pakke med 2
12993731 Sikre hættemiljø Krave Hver
12973731 Bruges til at tjekke ansigt-til-respirator forsegling på enhver partikelåndedrætsværn eller gas/damp-åndedrætsværn med et partikelfilter Nebulisator Pakke med 3
15135157 Kvantitativ tilpasningstest Monter testadapter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15749767 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000051788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 DKK
    303.16 DKK / Pakke med 2
    Spare 202.84 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til brug med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat
  • Testsæt og tilbehør designet til at hjælpe din organisation med at opfylde OSHA's krav til pasningstest for åndedrætsværn
  • Produkterne kan bruges til at kontrollere forseglingen ansigt mod respiratoren på enhver partikelåndedrætsværn eller gas/damp-åndedrætsværn med et partikelforfilter
  • 3M Katalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Respirator-testhætte
Certificeringer/compliance OSHA
Til brug med (applikation) Bruges til at tjekke ansigt-til-respirator forsegling på enhver partikelåndedrætsværn eller gas/damp-åndedrætsværn med et partikelfilter
Til brug med (udstyr) Kvalitativ pasningstestapparat FT10 og FT30
Model- FT-14
Mængde 5/Cs.