Få mere at vide
3M™ Tilbehør til kvalitativ Fit-Test Kit
Artikelnummer. 15135157 Shop alle 3M produkter
Til brug med (applikation):
Kvantitativ tilpasningstest
Provide secure hood environment
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter
Produkttype:
Collar
Monter testadapter
Nebulizer
Respirator Test Hood
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 15135157
Brand: 3M™ 7000001945
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat
  • Testsæt og tilbehør designet til at hjælpe din organisation med at opfylde OSHA-tilpasningstestkravene til åndedrætsværn
  • Produkterne kan bruges til at kontrollere ansigt til åndedrætsværn forsegling på enhver partikel åndedrætsværn eller gas/damp åndedrætsværn med et partikelforfilter
  • 3M Katalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Monter testadapter
Certificeringer/compliance OSHA
Til brug med (applikation) Kvantitativ tilpasningstest
Til brug med (udstyr) Kvalitative Fit Test Apparater FT10 og FT30
Model- 601