Få mere at vide
3M™ Tilbehør til kvalitativ Fit-Test Kit
Shop alle 3M produkter
Til brug med (applikation):
Kvantitativ tilpasningstest
Provide secure hood environment
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter
Produkttype:
Collar
Monter testadapter
Nebulizer
Respirator Test Hood
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Beskrivelse
- Test kits and accessories designed to help your organization meet OSHA fit testing requirements for respirators
- The products can be used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter
- 3M Catalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Collar |
| Certificeringer/compliance | OSHA |
| Til brug med (applikation) | Provide secure hood environment |
| Til brug med (udstyr) | Qualitative fit test apparatus FT10 and FT30 |
| Model- | FT-15 |