Få mere at vide
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI headset
Artikelnummer. 17192139 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
MT15H7P3EWS6-111
Stil:
Nakkebånd
Noise Reduction Rating (NRR):
24 dB
Artikelnummer. Model- Stil Noise Reduction Rating (NRR)
17192139 MT15H7P3EWS6-111 Nakkebånd 24 dB
1 options
Artikelnummer. 17192139 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100195976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8230.00 DKK
    6480.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 1749.84 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset integrerer høreværn, Bluetooth™ kommunikation og en støjreducerende talemikrofon for at levere en trådløs, håndfri beskyttende kommunikationsløsning.
  • Beskyttende kommunikationsløsning til håndfri, klar kommunikation i støjende omgivelser
  • Bluetooth™ multipoint-teknologi til samtidig, trådløs forbindelse til to enheder
  • Miljøvenlig lytteteknologi hjælper arbejdere med at høre lyde i støjsvage indstillinger
  • Vand- og støvtæt støjreducerende mikrofon (IP68) til klar taletransmission
  • FLX2 aux-port og en PTT-knap på ørekoppen giver mulighed for en kablet forbindelse til en lang række 2-vejs radioer. (kun -111 modeller)
  • Lys gul farve for øget synlighed
  • Komfortabel til at bære hele dagen
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lyse Gul
ANSI S3.1974 Ja
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) Kompatible radiomærker inkluderer Icom, Kenwood , Motorola , Sepura
Til brug med (applikation) Højt støjmiljøer, herunder lufthavne, luftfart, byggeri, generel fremstilling, jorddrift, industriel vedligeholdelse og procesindustri
Høj synlighed Ja
Model- MT15H7P3EWS6-111
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Produkttype ProTach XPI Headset
Dielektrisk Nej
Stil Nakkebånd