Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X-seriens høreværn
Artikelnummer. 13459928 Shop alle 3M produkter
Model-:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Til brug med (udstyr):
PELTOR™ X1 høreværn
PELTOR™ X2 høreværn
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 høreværn
PELTOR™ X5 høreværn
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13459928
Brand: 3M™ 7000104047
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
3M™ PELTOR™ Hygiejnesættet inkluderer udskiftelige ørepuder og skumforinger til X-seriens høreværn
  • Hygiejnesæt består af et par udskiftningspuder og skumindlæg til 3M™ PELTOR™ X-seriens høreværn (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M anbefaler at udskifte ørepuder og skumindsatser hver sjette måned, eller når de bliver beskadiget.
  • Sættene er pakket med 10 stk.
Overholdelse
3M™ produkter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og brugerinstruktionerne, advarslerne og begrænsningerne, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) PELTOR™ X3 Ear Muffs
Til brug med (applikation) Montering, sprængning, rengøring, nedrivning, elektrisk, anlægsvedligeholdelse, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- HYX3
Produkttype Hygiejnesæt
Dielektrisk Ja