Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X-seriens høreværn
Shop alle 3M produkter
Model-:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Til brug med (udstyr):
PELTOR™ X1 høreværn
PELTOR™ X2 høreværn
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 høreværn
PELTOR™ X5 høreværn
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Hygiejnesæt består af et par udskiftningspuder og skumindlæg til 3M™ PELTOR™ X-seriens høreværn (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M anbefaler at udskifte ørepuder og skumindsatser hver sjette måned, eller når de bliver beskadiget.
- Sættene er pakket med 10 stk.
Compliance
3M™ produkter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og brugerinstruktionerne, advarslerne og begrænsningerne, der følger med hvert produkt.
Spécification
Spécification
| Pude farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | PELTOR™ X2 høreværn |
| Til brug med (applikation) | Montering, sprængning, rengøring, nedrivning, elektrisk, anlægsvedligeholdelse, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning |
| Model- | HYX2 |
| Produkttype | Hygiejnesæt |
| Dielektrisk | Ja |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu