Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X-seriens høreværn
Artikelnummer. 13439928 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Til brug med (udstyr):
PELTOR™ X1 høreværn
PELTOR™ X2 høreværn
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 høreværn
PELTOR™ X5 høreværn
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Til brug med (udstyr) unitSize
13439928 HYX1 PELTOR™ X1 høreværn Hver
13449928 HYX2 PELTOR™ X2 høreværn Hver
13459928 HYX3 PELTOR™ X3 Ear Muffs Hver
13469928 HYX4 PELTOR™ X4 høreværn Hver
13479928 HYX5 PELTOR™ X5 høreværn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13439928 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000104045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 DKK
    69.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.66 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ PELTOR™ Hygiejnesættet inkluderer udskiftelige ørepuder og skumforinger til X-seriens høreværn
  • Hygiejnesæt består af et par udskiftningspuder og skumindlæg til 3M™ PELTOR™ X-seriens høreværn (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M anbefaler at udskifte ørepuder og skumindsatser hver sjette måned, eller når de bliver beskadiget.
  • Sættene er pakket med 10 stk.
Overholdelse
3M™ produkter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og brugerinstruktionerne, advarslerne og begrænsningerne, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) PELTOR™ X1 høreværn
Til brug med (applikation) Montering, sprængning, rengøring, nedrivning, elektrisk, anlægsvedligeholdelse, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- HYX1
Produkttype Hygiejnesæt
Dielektrisk Ja