Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Svejseøreværn, bag-hovedet
Artikelnummer. 15709867 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Noise Reduction Rating (NRR):
17 dB
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
15709867 17 dB Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15709867 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5400.00 DKK
    2856.90 DKK / Pakke med 10
    Spare 2543.10 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Designet til at levere behagelig høreværn i en lang række svejsemiljøer, PELTOR™ bag-hovedet høreværn er til brug med 3M™ svejsehjelme.
  • H505B øreklokke lavprofildesign passer komfortabelt under de fleste svejsehjelme, især 3M™ Speedglas™ 9100-serien
  • Trådhovedbånd giver komfort under længere tids brug
  • Ørekopper vippes for at sikre tilpasset pasform
  • Topunktsophæng for balanceret trykfordeling
  • Semi-blød kop overflade minimerer ridselydtransmission
Overholdelse
3M™ produkter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og brugerinstruktionerne, advarslerne og begrænsningerne, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klasse B
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) 3 M™ Speedglas™ 9100-serien og andre svejsehjelme
Materiale til pandebånd Tråd
Pandebåndspude Nej
Til brug med (applikation) Slibning, Maskindrift, Svejsning
Model- H505B
Noise Reduction Rating (NRR) 17 dB
Pandebånd farve Sølv
Dielektrisk Nej
Stil Bag-hovedet