Få mere at vide
3M™ TR-300 og TR-600 PAPR batteripakker
Artikelnummer. p-57862 Shop alle 3M produkter
Til brug med (udstyr):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Batterilevetid:
4 to 6 hr.
8 til 18 timer.
8 to 12 hr.
Farve:
Blå, Grå
Black
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11793896
Brand: 3M™ 7100006660
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg mellem et udvalg af genopladelige lithium-ion-batterier til TR-300 eller TR-600 PAPR-systemerne.
  • Rechargeable battery packs
  • Lithium Ion
  • Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Overholdelse
NIOSH godkendt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 4 to 6 hr.
Batteritype Lithium-ion
Farve Black
Produkttype Battery Pack
Til brug med (applikation) Supplying power for PAPR systems
Til brug med (udstyr) Versaflo TR-300 PAPR Series
Model- TR-330
Opladningstid <3 hr.
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.918 kg