Få mere at vide
3M™ TR-300 og TR-600 PAPR batteripakker
Artikelnummer. 15589255 Shop alle 3M produkter
Til brug med (udstyr):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Batterilevetid:
4 to 6 hr.
8 til 18 timer.
8 to 12 hr.
Farve:
Blå, Grå
Black
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15589255
Brand: 3M™ 7000144502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg mellem et udvalg af genopladelige lithium-ion-batterier til TR-300 eller TR-600 PAPR-systemerne.
  • Genopladelige batteripakker
  • Lithium Ion
  • Lang driftstid for filtre og patroner
Batteripakker skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt
Overholdelse
NIOSH godkendt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 8 til 18 timer.
Batteritype Lithium-ion
Farve Blå, Grå
Produkttype Batteripakke
Til brug med (applikation) Strømforsyning til PAPR-systemer
Til brug med (udstyr) Versaflo TR-600 PAPR-serien
Model- TR-632
Mængde 1/Cs.