Få mere at vide
3M™ TR-300 og TR-600 PAPR batteripakker
Artikelnummer. 15549305 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Farve:
Blå, Grå
Black
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Batterilevetid:
4 to 6 hr.
8 til 18 timer.
8 to 12 hr.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Farve unitSize Batterilevetid
15549305 Versaflo TR-600 PAPR-serien Blå, Grå Hver -
11793896 Versaflo TR-300 PAPR Series Black Hver 4 to 6 hr.
11703906 Versaflo TR-300 PAPR Series Sort Hver 8 to 12 hr.
15589255 Versaflo TR-600 PAPR-serien Blå, Grå Hver 8 til 18 timer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15549305 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000144501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vælg mellem et udvalg af genopladelige lithium-ion-batterier til TR-300 eller TR-600 PAPR-systemerne.
  • Genopladelige batteripakker
  • Lithium Ion
  • Lang driftstid for filtre og patroner
Batteripakker skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt
Overholdelse
NIOSH godkendt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Farve Blå, Grå
Produkttype Batteripakke
Til brug med (applikation) Strømforsyning til PAPR-systemer
Til brug med (udstyr) Versaflo TR-600 PAPR-serien
Model- TR-630
Opladningstid <3 hr.
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.918 kg