Beskrivelse
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Overholdelse
NIOSH godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 4 to 6 hr. |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Farve | Black |
| Produkttype | Battery Pack |
| Til brug med (applikation) | Supplying power for PAPR systems |
| Til brug med (udstyr) | Versaflo TR-300 PAPR Series |
| Model- | TR-330 |
| Opladningstid | <3 hr. |
| Vægt (engelsk) | 2 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.918 kg |