Få mere at vide
3M™ PAPR batterioplader
Artikelnummer. 11733906 Shop alle 3M produkter
:
Batteriopladerholder
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11733906
Brand: 3M™ 7000103971
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
TR-340 batteriopladerholder giver en brugervenlig grænseflade mellem alle TR-300-batterier og alle TR-900-seriens strømforsyninger.
  • Udskiftningsdel til TR-341 og TR-344 batteriopladersæt
  • 3M Katalog# TR-340
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ladestation med én enhed
Til brug med (applikation) Giver brugervenlig grænseflade mellem alle TR-300-batterier og alle TR-900-seriens strømforsyninger
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-300 og Speedglas™ TR-300 PAPR-systemer
Model- TR-340
Antal havne Én
Mængde 1 sag