Få mere at vide
Cole-Parmer™ Referencefyldningsopløsning
Artikelnummer. 11789998 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11789998 125 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11789998 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0566168
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Brug denne opløsning med den indre celle af genopfyldelige elektroder. Cole-Parmer™ Referencefyldningsopløsning er ideel til brug med Cole-Parmer autoklaverbare fermenterings-pH-elektroder.
Højtemperatur 1,5 M KCl-gel mættet med AgCl; 125 ml
Tekniske data
Sammensætning 3M KCl Gel mættet med AgCl
Koncentration 3M KCl-gel mættet med AgCl
Til brug med (udstyr) Autoklaverbare fermenterings-pH-elektroder
Emballage 1 hver
Mængde 125 ml