Få mere at vide
3M KCl elektrolytopløsning, Hamilton™
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
- Hjælper med bufferværdier, der ændrer sig over tid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EasyFerm Plus VP 425 |
| pH | 0 to 14 |
| Mængde | 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M KCl elektrolytopløsning, Hamilton™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion