Få mere at vide
3M KCl elektrolytopløsning, Hamilton™
Artikelnummer. 10504555
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10504555 100 ml Hver
11533034 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504555 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238036
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udskiftning og opbevaring af elektrolytter for optimal sensorsundhed. Hamilton™ 3M KCl elektrolytopløsning hjælper med at lette pH og Redox elektrodekalibrering.
  • Hjælper med bufferværdier, der ændrer sig over tid
Spezifikation
Koncentration 3 M
Til brug med (udstyr) KCL Electrode
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Løsningstype Elektrolyt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.