Få mere at vide
3M™ Kemiske sorbenter med høj kapacitet
Artikelnummer. p-37623
Kapacitet (engelsk):
10,5 gal.
Længde (engelsk):
50 fod
Bredde (engelsk):
5 tommer
Artikelnummer. 17198550
Brand: 3M™ 7000002024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af inert polypropylen og polyesterfibre
  • Velegnet til en bred vifte af væsker
  • Let, nem at installere og støvfri
  • Identificerbar farve for nem identifikation og synlighed
  • Kan vrides ud og genbruges
  • Høj absorptionskapacitet minimerer mængden af affald til bortskaffelse
  • L x B: 50 fod x 5 tommer. (15,2 mx 12,7 cm)
  • Sorberingskapacitet: 31,5 gal. (119,2L)
  • 3M Katalog# CFL550DD , 3M Katalog# CRL15150 , 3M Katalog# PD914
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.132
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 10,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 39.74 L
Materiale Polyester
Type Kemisk sorbent med høj kapacitet
Til brug med (applikation) Til brug på de fleste aggressive (farlige) og ikke-aggressive væsker
Model- CFL550DD
Dimensioner (L x B) 15,24 mx 12,7 cm (50 ft. x 5 in.)
Længde (engelsk) 50 fod
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm