Få mere at vide
3M™ Kemiske sorbenter med høj kapacitet
Kapacitet (engelsk):
10,5 gal.
Længde (engelsk):
50 fod
Bredde (engelsk):
5 tommer
Beskrivelse
- Velegnet til en bred vifte af væsker
- Let, nem at installere og støvfri
- Identificerbar farve for nem identifikation og synlighed
- Kan vrides ud og genbruges
- Høj absorptionskapacitet minimerer mængden af affald til bortskaffelse
- L x B: 50 fod x 5 tommer. (15,2 mx 12,7 cm)
- Sorberingskapacitet: 31,5 gal. (119,2L)
- 3M Katalog# CFL550DD , 3M Katalog# CRL15150 , 3M Katalog# PD914
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Farve | Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 10,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 39.74 L |
| Materiale | Polyester |
| Type | Kemisk sorbent med høj kapacitet |
| Til brug med (applikation) | Til brug på de fleste aggressive (farlige) og ikke-aggressive væsker |
| Model- | CFL550DD |
| Dimensioner (L x B) | 15,24 mx 12,7 cm (50 ft. x 5 in.) |
| Længde (engelsk) | 50 fod |
| Vis mere |