Få mere at vide
3M™ Head Harness Assembly for 7500 Series Respirators
Artikelnummer. 15719657 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15719657 Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15719657 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000029730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Head harness assembly is designed for use with 3M™ Half Facepiece Respirators 7501, 7502 and 7503.
The 3M™ Head Harness Assembly 7581, Respiratory Protection System Component, works with 3M Half Facepieces 7501, 7502, and 7503 (all sold separately).
  • Approved 3M replacement part
  • Designed for use with the 3M Ultimate FX Full Facepiece Reusable Respirators (sold separately)
  • Head harness assembly can extend service life of facepiece
  • Easy installation allows for quick replacement
  • Replaceable part can potentially result in respiratory equipment cost savings
  • 3M Catalog# 7581
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Head Harness Assembly
Til brug med (applikation) Demolition, facility maintenance, grinding, sanding, welding
Til brug med (udstyr) Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Model- 7581
Dimensioner (L x B x H) 16.4 x 11.4 x 7.3 in. (41.6 x 28.9 x 18.5 cm)
Længde (engelsk) 16.4 in.
Længde (metrisk) 41.6 cm
Bredde (engelsk) 11.4 in.
Bredde (metrisk) 28.9 cm
Højde (engelsk) 7.3 in.
Højde (metrisk) 18.5 cm
Vægt (engelsk) 3.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg