Få mere at vide
3M™ Full Facepiece Respirator 7800S Parts and Accessories
Artikelnummer. p-56608 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Exhalation Valve
Inhalation Valve
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15769767
Brand: 3M™ 7000051841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
For use with 3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirators
  • Replacement parts extend the life of the respirator
  • Accessories increase versatility
  • 3M Catalog# 7282, 7283, 7884, 7893S, 7894
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Inhalation Valve
Til brug med (applikation) Grinding, welding
Til brug med (udstyr) 7800S Full Facepiece Respirator
Model- 7282