Få mere at vide
3M™ Full Facepiece Respirator 7800S Parts and Accessories
Artikelnummer. 15789767 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Exhalation Valve
Inhalation Valve
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15789767
Brand: 3M™ 7000051927
For use with 3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirators
  • Replacement parts extend the life of the respirator
  • Accessories increase versatility
  • 3M Catalog# 7282, 7283, 7884, 7893S, 7894
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Exhalation Valve
Til brug med (applikation) Grinding, welding
Til brug med (udstyr) 7800S Full Facepiece Respirator
Model- 7283
Dimensioner (L x B x H) 7.4 x 6.4 x 4 in. (18.7 x 16.2 x 10.1 cm)
Længde (engelsk) 7.4 in.
Længde (metrisk) 18.7 cm
Bredde (engelsk) 6.4 in.
Bredde (metrisk) 16.2 cm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 10.1 cm
Vægt (engelsk) 0.75 lb.
Vægt (metrisk) 0.34 kg