Få mere at vide
3M™ Ørepropper i skum
Artikelnummer. 12940415 Shop alle 3M produkter
Model-:
1100
1100B
1110
K1110
Med ledning:
Corded
Med ledning
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
200 par
500 par
Pakke med 500
Artikelnummer. 12940415
Brand: 3M™ 7100100638
Ørepropper i skum er et økonomisk valg til engangshøreværn. Hypoallergen og et tilspidset design hjælper med at give en støjreducerende forsegling i øregangen.
  • Disposable orange ear plugs
  • Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
  • Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
  • Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Compliance
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI S3.1974 Yes
Ledningsfarve Orange
Ledningsmateriale Cloth
CSA Z94.2 Class AL
Størrelse Universal
Til brug med (applikation) Assembly, Blasting, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Høj synlighed Yes
Model- 1110
Emballagetype Poly bag
Par pr pakke 500 Pairs/Cs
Stikmateriale Foam
Stik farve Orange
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med ledning Corded
Stikform Bullet
Engangs Single-use
Metal påviselig No