Få mere at vide
3M™ Ørepropper i skum
Artikelnummer. 12930415 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
1100
1100B
1110
K1110
Med ledning:
Med ledning
Snoret
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
200 par
500 par
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Med ledning unitSize
12930415 1100B Uden ledning 500 par
10185234 1100 Uden ledning 200 par
12940415 1110 Snoret Pakke med 500
12580147 K1110 Med ledning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12930415 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    584.21 DKK / 500 par
    Spare 450.79 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ørepropper i skum er et økonomisk valg til engangshøreværn. Hypoallergen og et tilspidset design hjælper med at give en støjreducerende forsegling i øregangen.
  • Orange engangs ørepropper
  • Fremstillet af hypoallergent materiale for maksimal beskyttelse og komfort
  • Glat, smudsafvisende overflade for hygiejne
  • Anbefalet til situationer med høj støj (op til 100 dBA TWA)
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Montering, blæsning, rengøring, nedrivning, el, vedligeholdelse af faciliteter, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- 1100B
Emballagetype Bulk container
Par pr pakke 500 par
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Tilspidset