Beskrivelse
- Orange engangs ørepropper
- Fremstillet af hypoallergent materiale for maksimal beskyttelse og komfort
- Glat, smudsafvisende overflade for hygiejne
- Anbefalet til situationer med høj støj (op til 100 dBA TWA)
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Til brug med (applikation) | Montering, blæsning, rengøring, nedrivning, el, vedligeholdelse af faciliteter, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning |
| Model- | K1110 |
| Par pr pakke | 100 par |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Tilspidset |
| Engangs | Engangsbrug |