Få mere at vide
3M™ Ørepropper i skum
Artikelnummer. 10185234 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
1100
1100B
1110
K1110
Med ledning:
Med ledning
Snoret
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
200 par
500 par
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Med ledning Pakningsstørrelse
10185234 1100 Uden ledning 200 par
12930415 1100B Uden ledning 500 par
12940415 1110 Snoret Pakke med 500
12580147 K1110 Med ledning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10185234 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100100637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 DKK
    231.38 DKK / 200 par
    Spare 76.62 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ørepropper i skum er et økonomisk valg til engangshøreværn. Hypoallergen og et tilspidset design hjælper med at give en støjreducerende forsegling i øregangen.
  • Orange engangs ørepropper
  • Fremstillet af hypoallergent materiale for maksimal beskyttelse og komfort
  • Glat, smudsafvisende overflade for hygiejne
  • Anbefalet til situationer med høj støj (op til 100 dBA TWA)
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klasse AL
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Montering, sprængning, rengøring, nedrivning, elektrisk, anlægsvedligeholdelse, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Høj synlighed Ja
Model- 1100
Emballagetype Poly taske
Par pr pakke 1000 Par/Cs
Stikmateriale Skum
Stik farve Orange
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Kugle
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej