Få mere at vide
3M™ Tilpasningstestløsning
Artikelnummer. 31605231 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Fit Test Kit
Artikelnummer. Produkttype
31605231 Fit Test Kit
1 options
Artikelnummer. 31605231 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100350838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1247.17 DKK / Pakke med 6
    Spare 702.83 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Erstatningstestløsninger til brug med kvalitative fit-testudstyr FT-10 (Sweet) og FT-30 (Bitter).
  • Testkits og tilbehør hjælper organisationer med at opfylde de regulatoriske krav til pasningstest for tætsiddende åndedrætsværn.
  • Bruges til at validere ansigt-til-respirator forseglingen på engangs- eller halvmaskeåndedrætsværn.
  • Understøt overholdelse og sørg for effektiv åndedrætsbeskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fit Test Kit
Med udåndingsventil Nej