Få mere at vide
3M™ Engangsbeskyttende laboratoriefrakke, serie 4440
Artikelnummer. 15895111 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15895111 X-Large Pakke med 50
15759847 Medium Pakke med 50
15805121 2X-stor Pakke med 50
15769847 4X-Large Pakke med 50
12991335 Lille Pakke med 50
15885111 Større Pakke med 50
15815121 3X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15895111 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 DKK
    2261.61 DKK / Pakke med 50
    Spare 1248.39 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt ved lette opgaver.
  • Åndbart, letvægtsmateriale.
  • Designet til lette opgaver.
  • Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
  • Lynlås.
  • Antistatisk behandlet.
  • Strikkede manchetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Strik
Engangs Engangsbrug
Model- 4440-XL
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 38 til 40 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 96 til 101 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori 1
Til brug med (applikation) Catering, renrum, elektronikfremstilling, generel vedligeholdelse, laboratorier
Vægt (engelsk) 1,93 oz.
Konstruktion Mikroporøst laminat