Få mere at vide
3M™ Engangsbeskyttende laboratoriefrakke, serie 4440
Artikelnummer. 15815121 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15815121
Brand: 3M™ 7000089713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt ved lette opgaver.
  • Åndbart, letvægtsmateriale.
  • Designet til lette opgaver.
  • Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
  • Lynlås.
  • Antistatisk behandlet.
  • Strikkede manchetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Strikke
Engangs Engangsbrug
Model- 4440-3XL
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 43 til 46 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 109 til 117 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori 1
Til brug med (applikation) Catering, renrum, elektronikfremstilling, generel vedligeholdelse, laboratorier
Vægt (engelsk) 1,93 oz.
Konstruktion Mikroporøst laminat