Beskrivelse
- Åndbart, letvægtsmateriale.
- Designet til lette opgaver.
- Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
- Lynlås.
- Antistatisk behandlet.
- Strikkede manchetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Strikke |
| Engangs | Engangsbrug |
| Model- | 4440-2XL |
| Sømtype | Serged |
| Vis mere |