Description
3M™ Protective Coverall 4570 tilbyder kemisk hold-out og mekanisk styrke til arbejdere i miljøer med kemisk eksponering. Dragten hjælper med at beskytte mod farligt støv (Type 5), lette væskestænk (Type 6), lavtryksvæskespray (Type 4) og højtryksvæskestråler (Type 3). Det er også certificeret til at yde beskyttelse mod radioaktive partikler (EN 1073-2) og (EN 14126). Denne dragt opnår den højeste præstation i alle test i EN 14126 og består ASTM F1670 og F1671 for at hjælpe med at beskytte mod biologiske kontaminanter.
- En alsidig beskyttelsesdragt til mange applikationer
- Beskyttende overtræksdragt hjælper med at beskytte mod en række kemikaliestråler og spray
- Kraftig stof med et blødt antistatisk behandlet indre lag giver beskyttelse og bekvemmelighed
- Syede sømme forsegles med en 5-lags kemisk beskyttende tape
- To stormklapper skaber en dobbelt tætning for ekstra beskyttelse
- Store tommelfingerstropper og lynlås giver bekvemmelighed, mens du har handsker på
- Strik polyester manchetter for brugerkomfort
- Antistatisk, lavfnugende, mikroporøs
- Elastik omkring hovedet for sikker pasform
- Elastik omkring ansigtet for at sikre sikker pasform
- Elastik ved læggen for at give lukning omkring toppen af fodtøjet for beskyttelse mod forurenende stoffer
- Elastik omkring anklen for beskyttelse mod forurenende stoffer og forbedret pasform
- Universal størrelse med bindebånd for at give en god pasform til en bred vifte af brugere
- Let og behagelig at have på
Specifications
Specifications
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Grå |
| Talje stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | 3 paneler |
| Lukketype | Lynlås foran med dobbelt stormklap |
| Sømtype | Tapet |
| Beskyttelsesklasse | 3 |
| Latex fri | Ja |
| Show More |