Få mere at vide
3M™ Grå beskyttelsesdragt 4570
Artikelnummer. 15739847 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15739847 Lille Pakke med 12
15257429 Medium -
15789027 Større Pakke med 12
15799027 X-Large Pakke med 12
15709037 2X-stor Pakke med 12
15719037 3X-Large Pakke med 12
15729037 4X-stor Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15739847 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089687
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Protective Coverall 4570 hjælper med at beskytte mod en række kemikaliestråler og sprays og er certificeret til Type 3/4/5/6 beskyttelsesniveauer.
3M™ Protective Coverall 4570 tilbyder kemisk hold-out og mekanisk styrke til arbejdere i miljøer med kemisk eksponering. Dragten hjælper med at beskytte mod farligt støv (Type 5), lette væskestænk (Type 6), lavtryksvæskespray (Type 4) og højtryksvæskestråler (Type 3). Det er også certificeret til at yde beskyttelse mod radioaktive partikler (EN 1073-2) og (EN 14126). Denne dragt opnår den højeste præstation i alle test i EN 14126 og består ASTM F1670 og F1671 for at hjælpe med at beskytte mod biologiske kontaminanter.
  • En alsidig beskyttelsesdragt til mange applikationer
  • Beskyttende overtræksdragt hjælper med at beskytte mod en række kemikaliestråler og spray
  • Kraftig stof med et blødt antistatisk behandlet indre lag giver beskyttelse og bekvemmelighed
  • Syede sømme forsegles med en 5-lags kemisk beskyttende tape
  • To stormklapper skaber en dobbelt tætning for ekstra beskyttelse
  • Store tommelfingerstropper og lynlås giver bekvemmelighed, mens du har handsker på
  • Strik polyester manchetter for brugerkomfort
  • Antistatisk, lavfnugende, mikroporøs
  • Elastik omkring hovedet for sikker pasform
  • Elastik omkring ansigtet for at sikre sikker pasform
  • Elastik ved læggen for at give lukning omkring toppen af fodtøjet for beskyttelse mod forurenende stoffer
  • Elastik omkring anklen for beskyttelse mod forurenende stoffer og forbedret pasform
  • Universal størrelse med bindebånd for at give en god pasform til en bred vifte af brugere
  • Let og behagelig at have på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Materiale Polyethylen
Farve Grå
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås foran med dobbelt stormklap
Sømtype Tapet
Antal lommer Ingen