Få mere at vide
3M™ Tilbehør og reservedele til åndedrætsværn med hele ansigtet, linsesamling
Artikelnummer. 15759637 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
6000-serien fuld ansigtsmaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15759637 6000-serien fuld ansigtsmaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15759637 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000002113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.00 DKK
    543.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 280.42 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Linsesamling til brug med åndedrætsværn med fuld ansigtsmaske.
  • Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
  • 3M Katalog # 6898
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIOSH
Farve Klar
Produkttype Linsesamling
Til brug med (applikation) Automotive, metalproduktion, fremstilling, farmaceutiske produkter, transport, militær vedligeholdelse, konstruktion, fødevare- og drikkevarefremstilling
Til brug med (udstyr) 6000-serien fuld ansigtsmaske
Inkluderer Inhalationsportfitting, inhalationsventiler og inhalationsportfilter/patronpakninger
Model- 6898