Få mere at vide
3M™ Tilbehør og reservedele til åndedrætsværn med hele ansigtet, inhalationsventil
Artikelnummer. 15709657 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Åndedrætsværn i 6000-serien med helmaske og halvmaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15709657 Åndedrætsværn i 6000-serien med helmaske og halvmaske Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 15709657 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000029668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    722.44 DKK / Pakke med 40
    Spare 407.56 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Inhalationsventil til brug med åndedrætsværn med fuld ansigtsmaske.
  • Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
  • 3M Katalog # 6893
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Inhalationsventil
Til brug med (applikation) Automotive, metalproduktion, fremstilling, farmaceutisk, transport, militær vedligeholdelse, konstruktion, fødevare- og drikkevarefremstilling, slibning, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) Åndedrætsværn i 6000-serien med helmaske og halvmaske
Model- 6893