Få mere at vide
3M™ Tilbehør og reservedele til hele 6000-seriens ansigtsmadder, næsekopsamling
Artikelnummer. 15749637 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fuld ansigtsmaske 6700, 6800, 6900
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15749637 Fuld ansigtsmaske 6700, 6800, 6900 Hver
1 options
Artikelnummer. 15749637 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000002034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    193.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.43 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til brug som reservedel til 3M™ Hele ansigtsstykker 6700, 6800, 6900 (07138, 07139, 07140 AAD).
  • Tilbehør til at beskytte øjnene mod skarpt, intenst lys (ikke til svejsning)
  • Farvning afslapper øjnene for at gøre det lettere at fokusere på udendørs arbejde
  • Designet til brug med 3M Full Facepiece 6000-serien
  • Coveret passer nemt over linsen
  • Godkendt 3M beskyttelsestilbehør
  • 3M Katalog # 6894
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Næsekopsamling
Til brug med (applikation) Slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) Fuld ansigtsmaske 6700, 6800, 6900
Model- 6894