Få mere at vide
3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirator Accessory, Nose Cup Valve Assembly 7882
Shop alle 3M produkter
:
7882 Nose cup valve assembly
Beskrivelse
- Use with either 3M Nose Cup Assembly 7881S or 3M Nose Cup Assembly 7981S
- Small
- 3M Catalog# 7882
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nosecup Assembly |
| Til brug med (udstyr) | 7000 series half and full facepiece respirator |
| Model- | 7882 |
| Dimensioner (L x B x H) | 11.2 x 8.6 x 4.8 in. (28.4 x 21.8 x 12.1 cm) |
| Længde (engelsk) | 11.2 in. |
| Længde (metrisk) | 28.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 8.6 in. |
| Bredde (metrisk) | 21.8 cm |
| Højde (engelsk) | 4.8 in. |
| Højde (metrisk) | 12.1 cm |
| Vis mere |