Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4540+, hætte
Artikelnummer. 12662595 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12662595
Brand: 3M™ 7100040086
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Coverall er lavet af et lamineret premium bikomponent non-woven og har et åndbart SMMMS trekantet bagpanel for forbedret komfort. Blødt og let materiale giver en ideel barriere mod farlige partikler og begrænsede væskesprøjt.
  • Ideel barriere mod tørre partikler og visse væskesprøjt (CE Type 5/6)
  • Blødt og let lamineret mikroporøst materiale med ultrafnug, der drapererer og hænger godt over kroppen, hvilket letter bevægelsesfriheden
  • 3-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strikke
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged, Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE Kategori III, Type 5/6 beskyttelse
Modstand Antistatisk, Støv, Væske
Belægning Antistatisk
Rygstil Åndbart SMMMS-materiale
Certificeringer/compliance CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Oversigt Hvid polypropylen/polyethylen lamineret dragt, SMMMS polypropylen blå bagpanel, Nylon på Polyester flet lynlås, Neopren gummi elastik, Polyester manchetter og tråd
Latex fri Nej
Model- 4540+
Størrelse (engelsk) Bryst 43 til 45 tommer.
Størrelse (engelsk) Indersøm 33 tommer
Størrelse (engelsk) Talje 52 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 109,22 til 114,3 cm
Størrelse (metrisk) Indersøm 83.82 cm
Størrelse (metrisk) talje 132.08 cm
Til brug med (applikation) Pesticidpåføring, asbest- og blybekæmpelse, Kulstøv i kraftværker, metalpolering, let bygningsrengøring, maskin- eller køretøjsvedligeholdelse, malingssprøjtning, farmaceutisk, generel industriel oprensning, isoleringsudlægning, generel pulverhåndtering og fødevareforarbejdning
Højde (engelsk) 5,83 til 6,16 fod.
Højde (metrisk) 179 til 187 cm