Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4540+, hætte
Artikelnummer. 11993784 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11993784
Brand: 3M™ 7100040415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Coverall er lavet af et lamineret premium bikomponent non-woven og har et åndbart SMMMS trekantet bagpanel for forbedret komfort. Blødt og let materiale giver en ideel barriere mod farlige partikler og begrænsede væskesprøjt.
  • Ideel barriere mod tørre partikler og visse væskesprøjt (CE Type 5/6)
  • Blødt og let lamineret mikroporøst materiale med ultrafnug, der drapererer og hænger godt over kroppen, hvilket letter bevægelsesfriheden
  • 3-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Lille
Materiale Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strikke
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås med forseglet stormklap
Sømtype Serged, Indbundet
Beskyttelsesklasse CE Kategori III, Type 5/6 beskyttelse
Belægning Antistatisk
Rygstil Åndbart SMMMS-materiale
Certificeringer/compliance CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Oversigt Hvid polypropylen/polyethylen lamineret dragt, SMMMS polypropylen blå bagpanel, Nylon på Polyester flet lynlås, Neopren gummi elastik, Polyester manchetter og tråd
Størrelse (engelsk) Bryst 33 til 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Pesticidpåføring, asbest- og blybekæmpelse, Kulstøv i kraftværker, metalpolering, let bygningsrengøring, maskin- eller køretøjsvedligeholdelse, malingssprøjtning, farmaceutisk, generel industriel oprensning, isoleringsudlægning, generel pulverhåndtering og fødevareforarbejdning
Højde (engelsk) 5,33 til 5,5 fod.
Højde (metrisk) 164 til 170 cm