Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4540+, hætte
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ideel barriere mod tørre partikler og visse væskesprøjt (CE Type 5/6)
- Blødt og let lamineret mikroporøst materiale med ultrafnug, der drapererer og hænger godt over kroppen, hvilket letter bevægelsesfriheden
- 3-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |