Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4520, hætte
Artikelnummer. p-4361075 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12632565
Brand: 3M™ 7000034761
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overalls tilbyder flere lag SMMMS for effektivt hold ud og styrke ved en letvægt på 43 gsm. Åndbar og blød med en kludlignende følelse, der skal bæres i længere perioder for at beskytte mod statisk elektricitet, farlige partikler og væskesprøjt Type 5/6.
  • Type 5/6 heldragt lavet af ekstremt let og åndbart materiale, designet til at yde beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt og spray
  • Fremstillet af super åndbar SMMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk flerlags 43 gsm SMS for stærk præstation
  • 3 panel hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
  • Strikkede manchetter for blød og sikker armplacering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Strikke
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Støv, Væske
Belægning Antistatisk
Certificeringer/compliance CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Oversigt 3 lag smelteblæst polypropylen mellem 2 lag spunbound polypropylen
Latex fri Nej
Model- 4520
Størrelse (engelsk) Bryst 36 til 39 tommer.
Størrelse (engelsk) Indersøm 30 tommer
Størrelse (engelsk) Talje 50''
Størrelse (metrisk) bryst 91,44 til 99,06 cm
Størrelse (metrisk) Indersøm 76.2 cm
Størrelse (metrisk) talje 127 cm
Til brug med (applikation) Isoleringsinstallation, asbest- og blybekæmpelse, kulstøv i kraftværker, træbearbejdning, metalpolering, let bygningsrengøring, generel pulverhåndtering, generel industriel oprydning og vedligeholdelse, maskin- eller køretøjsvedligeholdelse og fødevareforarbejdning
Højde (engelsk) 5,5 til 5,75 fod.
Højde (metrisk) 167 til 176 cm