Beskrivelse
- Type 5/6 heldragt lavet af ekstremt let og åndbart materiale, designet til at yde beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt og spray
- Fremstillet af super åndbar SMMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- Blød og stærk flerlags 43 gsm SMS for stærk præstation
- 3 panel hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
- Strikkede manchetter for blød og sikker armplacering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelle overalls |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Strik |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |