Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4520, hætte
Artikelnummer. 12642595 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12642595 X-Large Pakke med 20
12632565 Medium Pakke med 20
12642565 Større Pakke med 20
12652595 2X-stor Pakke med 20
12962285 4X-stor Pakke med 20
11923774 Lille Pakke med 20
12952285 3X-Large Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12642595 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000034763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    925.44 DKK / Pakke med 20
    Spare 559.56 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overalls tilbyder flere lag SMMMS for effektivt hold ud og styrke ved en letvægt på 43 gsm. Åndbar og blød med en kludlignende følelse, der skal bæres i længere perioder for at beskytte mod statisk elektricitet, farlige partikler og væskesprøjt Type 5/6.
  • Type 5/6 heldragt lavet af ekstremt let og åndbart materiale, designet til at yde beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt og spray
  • Fremstillet af super åndbar SMMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk flerlags 43 gsm SMS for stærk præstation
  • 3 panel hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
  • Strikkede manchetter for blød og sikker armplacering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Strik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Støv, Væske
Belægning Antistatisk
Certificeringer/compliance CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Oversigt 3 lag smelteblæst polypropylen mellem 2 lag spunbound polypropylen
Latex fri Nej
Model- 4520
Størrelse (engelsk) Bryst 43 til 45 tommer.
Størrelse (engelsk) Indersøm 33 tommer
Størrelse (engelsk) Talje 52 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 109,22 til 114,3 cm
Størrelse (metrisk) Indersøm 83.82 cm
Størrelse (metrisk) talje 132.08 cm
Til brug med (applikation) Isoleringsinstallation, asbest- og blybekæmpelse, kulstøv i kraftværker, træbearbejdning, metalpolering, let bygningsrengøring, generel pulverhåndtering, generel industriel oprydning og vedligeholdelse, maskin- eller køretøjsvedligeholdelse og fødevareforarbejdning
Højde (engelsk) 5,83 til 6,16 fod.
Højde (metrisk) 179 til 187 cm