Description
- Type 5/6 heldragt lavet af ekstremt let og åndbart materiale, designet til at yde beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt og spray
- Fremstillet af super åndbar SMMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- Blød og stærk flerlags 43 gsm SMS for stærk præstation
- 3 panel hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
- Strikkede manchetter for blød og sikker armplacering
Spécification
Spécification
| Produkttype | Generelle overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Strik |
| Hals stil | Hætte |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?