Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4520, hætte
Artikelnummer. 11923774 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11923774
Brand: 3M™ 7000089642
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overalls tilbyder flere lag SMMMS for effektivt hold ud og styrke ved en letvægt på 43 gsm. Åndbar og blød med en kludlignende følelse, der skal bæres i længere perioder for at beskytte mod statisk elektricitet, farlige partikler og væskesprøjt Type 5/6.
  • Type 5/6 heldragt lavet af ekstremt let og åndbart materiale, designet til at yde beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt og spray
  • Fremstillet af super åndbar SMMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk flerlags 43 gsm SMS for stærk præstation
  • 3 panel hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
  • Strikkede manchetter for blød og sikker armplacering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strikke
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Støv, Væske
Belægning Antistatisk
Certificeringer/compliance CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Oversigt 3 lag smelteblæst polypropylen mellem 2 lag spunbound polypropylen
Latex fri Nej
Model- 4520
Til brug med (applikation) Isoleringsinstallation, asbest- og blybekæmpelse, kulstøv i kraftværker, træbearbejdning, metalpolering, let bygningsrengøring, generel pulverhåndtering, generel industriel oprydning og vedligeholdelse, maskin- eller køretøjsvedligeholdelse og fødevareforarbejdning
Højde (metrisk) 164 til 170 cm