Få mere at vide
3M™ Beskyttende overtræksdragter med hætte 4510-serien, elastiske håndled og ankler
Shop alle 3M produkterBeskrivelse
- Type 5/6 Coverall designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- Beskyttelse mod EN 14126 Biologiske agenser
- Lavet af et blødt letvægts non-woven med mikroporøst laminat for stænkbeskyttelse, styrke og åndbarhed
- Certificeret beskyttelse mod type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- 2-panels hættedesign, 2-vejs lynlås med stormklap, elastiske åbninger reducerer risikoen for hudeksponering
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hooded |
| Vis mere |