Få mere at vide
3M™ Beskyttende overtræksdragter med hætte 4510-serien, elastiske håndled og ankler
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Type 5/6 Coverall designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- Beskyttelse mod EN 14126 Biologiske agenser
- Lavet af et blødt letvægts non-woven med mikroporøst laminat for stænkbeskyttelse, styrke og åndbarhed
- Certificeret beskyttelse mod type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- 2-panels hættedesign, 2-vejs lynlås med stormklap, elastiske åbninger reducerer risikoen for hudeksponering
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Lukketype | 2-vejs lynlås med stormklap |
| Sømtype | Indbundet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |